missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triflusulfuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triflusulfuron |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17F3N6O6S/c1-8-5-4-6-9(11(26)27)10(8)32(29,30)24-14(28)21-12-20-13(25(2)3)23-15(22-12)31-7-16(17,18)19/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,26,27)(H2,20,21,22,23,24,28) |
| Formel vægt | 478.0882 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?