CAS RN 135990-29-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Triflusulfuron, TRC
CAS: 135990-29-3 Molekylær formel: C16H17F3N6O6S Molekylvægt (g/mol): 478.4 Synonym: 2-[[[[[4-(Dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-3-methylbenzoic Acid,Debut; IUPAC navn: 2-[[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoylsulfamoyl]-3-methylbenzoic acid SMIL: O=C(O)C1=C(S(NC(NC2=NC(N(C)C)=NC(OCC(F)(F)F)=N2)=O)(=O)=O)C(C)=CC=C1