missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trifluralin, TRC

Artikelnummer. 30138118
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138118 1 g
17919389 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7935501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1582-09-8
Molekylær formel C13 H16 F3 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 335.28
Synonym p-Toluidine, α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl- (6CI,8CI), 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)benzenamine, 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)-N,N-dipropylaniline, 2,6-Dinitro-N,N-di-n-propyl-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)aniline, 4-(Di-n-propylamino)-3,5-dinitro-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,6-dinitro-N,N-dipropylaniline, Agriflan, Agriflan 24, Bayonet, Biobarrier, Brassix, Elancolan, L 36352, Lilly 36,352, N,N-Di-n-propyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylaniline, N,N-Dipropyl-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline, N,N-Dipropyl-4-trifluoromethyl-2,6-dinitroaniline, Nitran, Nitran K, Olitref, Premerlin, Super-Treflan, Synfloran, Tefralin, Trefanocide, Treflan, Treflan 4E, Trifloran, Trifluralin, Trifluraline, Triflurex, Triflurom, Triflurotox, Trifsan, Trikepin, Trilan, Trilan (fungicide), Trilin, Tristar, Zeltoxone, α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-di-n-propyl-p-toluidine, α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine
IUPAC navn 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)aniline
SMIL CCCN(CCC)c1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trifluralin
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-17(6-4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Formel vægt 335.1093
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.