Få mere at vide
(Trifluoromethoxy)benzen, 99%
Artikelnummer. 11461677
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461677 100 g 100g
11451677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25658.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 456-55-3 | C7H5F3O | 162,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-55-3
Molekylær formel C7H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 162.11
MDL nummer MFCD00040832
InChI nøgle GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethoxy benzene, 1-trifluoromethoxy benzene, benzene, trifluoromethoxy, phenyl trifluoromethyl ether, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, trifluorophenoxymethane, pubchem7458, trifluoromethyloxybenzene, p-trifluoromethoxybenzene, trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 68010
IUPAC navn trifluormethoxybenzen
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Trifluoromethoxy)benzene
Tæthed 1.226
Kogepunkt 102 °C til 104 °C
Flammepunkt 12 °C (53 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.406
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2043132
Formel vægt 162.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.