Få mere at vide
(Trifluoromethoxy)benzene, 99%
Artikelnummer. 11451677
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451677 25 g 25g
11461677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25658.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-55-3 | C7H5F3O | 162.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-55-3
Molekylær formel C7H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 162.11
MDL nummer MFCD00040832
InChI nøgle GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethoxy benzene, 1-trifluoromethoxy benzene, benzene, trifluoromethoxy, phenyl trifluoromethyl ether, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, trifluorophenoxymethane, pubchem7458, trifluoromethyloxybenzene, p-trifluoromethoxybenzene, trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 68010
IUPAC navn trifluormethoxybenzen
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Trifluoromethoxy)benzene
Tæthed 1.226
Kogepunkt 102°C to 104°C
Flammepunkt 12°C (53°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.406
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2043132
Formel vægt 162.11
Procent renhed 99%