Få mere at vide
alfa, alfa, alfa-Trifluoracetophenon, 99%
Artikelnummer. 10676152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676152 25 g Glasflaske 25g
10001640 5 g Glasflaske 5g
10648054 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676152 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148350250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 434-45-7 | C8H5F3O | 174,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 434-45-7
Molekylær formel C8H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 174.12
MDL nummer MFCD00000420
InChI nøgle KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
PubChem CID 9905
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-1-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α, α, α-Trifluoroacetophenone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -40,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 165,0 °C til 166,0 °C
Flammepunkt 41 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCF3
Brydningsindeks 1,4580 til 1,4600
Mængde 25 g
Fieser 01,1226; 03,308
Specifik vægtfylde 1.24
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 174.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske