Få mere at vide
α,α ,α - Trifluoracetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10648054 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10648054
Brand: Thermo Scientific Acros 148351000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 434-45-7 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 434-45-7
Molekylær formel C8H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 174.12
MDL nummer MFCD00000420
InChI nøgle KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
PubChem CID 9905
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-1-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α, α, α-Trifluoroacetophenone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -40.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 165.0°C to 166.0°C
Flammepunkt 41°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCF3
Brydningsindeks 1.4580 to 1.4600
Mængde 100 g
Fieser 01,1226; 03,308
Specifik vægtfylde 1.24
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 174.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske