Få mere at vide
(α ,α ,α -Trifluor-p-tolyl)eddikesyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10361514 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10361514 5 g Glasflaske 5g
10647182 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10361514 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214370050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32857-62-8 | C9H7F3O2 | 204.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32857-62-8
Molekylær formel C9H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 204.15
MDL nummer MFCD00004352
InChI nøgle HNORVZDAANCHAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylphenylacetic acid, 4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethyl phenylacetic acid, p-trifluoromethylphenylacetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-tolyl acetic acid
PubChem CID 118342
IUPAC navn 2-[4-(trifluormethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (α, α, α-Trifluoro-p-tolyl)acetic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 81°C to 85°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4CH2CO2H
Mængde 5 g
Formel vægt 204.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller