Få mere at vide
alfa, alfa, alfa-Trifluoro-m-cresol, 98+%
Artikelnummer. 10164420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10164420 25 mL Glasflaske 25ml
10154470 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10164420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168470250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
CAS: 98-17-9 | C7H5F3O | 162,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-17-9
Molekylær formel C7H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 162.11
MDL nummer MFCD00002299
InChI nøgle UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxybenzotrifluoride, m-trifluoromethylphenol, m-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-cresol, a,a,a-trifluoro-m-cresol
PubChem CID 7376
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α, α, α-Trifluoro-m-cresol
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -1,8 °C
Farve Gul
Tæthed 1.3300g/mL
Kogepunkt 178 °C til 179 °C
Flammepunkt 73 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4OH
Brydningsindeks 1,4570 til 1,459
Mængde 25 mL
Beilstein 06, I, 187
Specifik vægtfylde 1.33
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 162.11
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a,a-Trifluoro-m-cresol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.