Få mere at vide
Triflumuron, TRC
Artikelnummer. 30138705
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138705 100 g
30135281 25 g
30040793 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT779100100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64628-44-0
Molekylær formel C15 H10 Cl F3 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 358.7
Synonym Bay Sir 8514, 1-(2-chlorobenzoyl)-3-(4-trifluoromethoxyphenyl)urea
IUPAC navn 2-chloro-N-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl]benzamid
SMIL FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triflumuron
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C15H10ClF3N2O3/c16-12-4-2-1-3-11(12)13(22)21-14(23)20-9-5-7-10(8-6-9)24-15(17,18)19/h1-8H,(H2,20,21,22,23)
Formel vægt 358.0332