Få mere at vide
Triflumizole, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Triflumizole |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClF3N3O/c1-2-7-23-9-14(22-6-5-20-10-22)21-13-4-3-11(16)8-12(13)15(17,18)19/h3-6,8,10H,2,7,9H2,1H3/b21-14+ |
| Formel vægt | 345.0856 |