missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trifloxysulfuron Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30449813
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449813 50 mg
30452845 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77900050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 199119-58-9
Molekylær formel C14 H13 F3 N5 O6 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 459.33
Synonym 2-Pyridinesulfonamide, N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, monosodium salt (9CI), CGA 362622, Envoke, Monument, NOJ 120, Sodium trifloxysulfuron, Trifloxysulfuron sodium salt, Trifloxysulfuron-sodium
IUPAC navn sodium;(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl-[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]sulfonylazanide
SMIL [Na+].COc1cc(OC)nc(NC(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ncccc2OCC(F)(F)F)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trifloxysulfuron Sodium Salt
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14F3N5O6S.Na/c1-26-9-6-10(27-2)20-12(19-9)21-13(23)22-29(24,25)11-8(4-3-5-18-11)28-7-14(15,16)17;/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,19,20,21,22,23);/q;+1/p-1
Formel vægt 459.0436
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.