CAS RN 199119-58-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
Trifloxysulfuron Sodium Salt, TRC
CAS: 199119-58-9 Molekylær formel: C14 H13 F3 N5 O6 S . Na Molekylvægt (g/mol): 459.33 Synonym: 2-Pyridinesulfonamide, N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, monosodium salt (9CI),CGA 362622,Envoke,Monument,NOJ 120,Sodium trifloxysulfuron,Trifloxysulfuron sodium salt,Trifloxysulfuron-sodium IUPAC navn: sodium;(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl-[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]sulfonylazanide SMIL: [Na+].COc1cc(OC)nc(NC(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ncccc2OCC(F)(F)F)n1