Få mere at vide
Triethyloxonium Tetrachloroferrate(III), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyloxonium Tetrachloroferrate(III) |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O.4ClH.Fe/c1-4-7(5-2)6-3;;;;;/h4-6H2,1-3H3;4*1H;/q+1;;;;;+5/p-4 |
| Formel vægt | 298.9226 |