CAS RN 15555-35-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Triethyloxonium Tetrachloroferrate(III), TRC
CAS: 15555-35-8 Molekylær formel: C6H15Cl4FeO Molekylvægt (g/mol): 300.84 Synonym: Triethyloxonium Chloroferrate,Triethyloxonium Tetrachloroferrate IUPAC navn: tetrachloroiron(1+);triethyloxidanium SMIL: CC[O+](CC)CC.Cl[Fe+](Cl)(Cl)Cl