missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triethylene Glycol, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15829570
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15829570 2.5 L 2.5 L
15819570 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15829570 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8082452500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 112-27-6

Tekniske data

Smeltepunkt -7°C
Tæthed 1.123 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 285°C to 295°C/1013 hPa
Molekylær formel HO(CH2CH2O)3H
MDL nummer MFCD00002880
Mængde 2.5 L
Synonym Triethylene glycol, Triglycol, Triethylene glycol
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.