missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triethylene Glycol Dimethyl Ether, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 112-49-2 |
| Smeltepunkt | −45°C (Lit.) |
| Tæthed | 0.986 g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 216°C |
| Molekylær formel | CH3O(CH2CH2O)3CH3 |
| MDL nummer | MFCD00008504 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.23 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?