Få mere at vide
Triethylenglycol-dimethylether, 99%
Artikelnummer. 11396796
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396796 500 g 500g
11386796 100 g 100g
11306806 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11396796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04128.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 112-49-2 | C8H18O4 | 178,228 g/mol
Triethylenglycoldimethylether anvendes som opløsningsmiddel til gasser og kobling af ublandbar væske. Det bruges også til at fremstille perfluor-triethylenglycoldimethylether.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylenglycoldimethylether anvendes som opløsningsmiddel til gasser og kobling af ublandbar væske. Det bruges også til at fremstille perfluor-triethylenglycoldimethylether.
Opløselighed Blandbar med vand,
chloroform og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-49-2
Molekylær formel C8H18O4
Molekylvægt (g/mol) 178.228
MDL nummer MFCD00008504
InChI nøgle YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
IUPAC navn 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethan
SMIL COCCOCCOCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylene glycol dimethyl ether
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 0.986
Kogepunkt 215 °C til 216 °C
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Lineær formel CH3O(CH2CH2O)3CH3
Brydningsindeks 1.423
Mængde 500 g
Beilstein 1700630
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9692
Opløselighedsinformation Blandet med vand, kloroform og methanol
Formel vægt 178.23
Procent renhed 99%