Få mere at vide
Triethylenglycol-dimethylether, 99%
Beskrivelse
Triethylenglycoldimethylether anvendes som opløsningsmiddel til gasser og kobling af ublandbar væske. Det bruges også til at fremstille perfluor-triethylenglycoldimethylether.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Triethylenglycoldimethylether anvendes som opløsningsmiddel til gasser og kobling af ublandbar væske. Det bruges også til at fremstille perfluor-triethylenglycoldimethylether.
Opløselighed Blandbar med vand,
chloroform og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylene glycol dimethyl ether |
| Smeltepunkt | -45 °C |
| Tæthed | 0.986 |
| Kogepunkt | 215 °C til 216 °C |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Lineær formel | CH3O(CH2CH2O)3CH3 |
| Brydningsindeks | 1.423 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1700630 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Triethylene glycol dimethyl ether
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol dimethyl ether