Få mere at vide
Triethylenglycoldimethylether, 99%, stabiliseret
Artikelnummer. 10657492 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10657492 250 mL Glasflaske 250ml
10295280 1 L Glasflaske 1 L
10563504 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10657492 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139602500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 DKK
    314.18 DKK / 250ml
    Spare 28.82 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 112-49-2 | C8H18O4 | 178,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-49-2
Molekylær formel C8H18O4
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00008504
InChI nøgle YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
IUPAC navn 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethan
SMIL COCCOCCOCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylene glycol dimethyl ether
Navn note Stabiliseret
Surhed 0,05 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 0.9860g/mL
Kogepunkt 216 °C
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OCH3
Brydningsindeks 1,4220 til 1,424
Mængde 250 mL
Merck Index 15, 9861
Specifik vægtfylde 0.986
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med kulbrinteopløsningsmidler
Stabilisator 0.01% BHT
Viskositet 2,5 mPa (20 °C)
Formel vægt 178.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylene glycol dimethyl ether, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.