Få mere at vide
Triethylene glycol dimethyl ether, 99%, stabilized
Artikelnummer. 10563504 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10563504 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10657492 250 mL Glasflaske 250ml
10295280 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10563504 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139600025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 112-49-2 | C8H18O4 | 178.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-49-2
Molekylær formel C8H18O4
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00008504
InChI nøgle YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
IUPAC navn 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethan
SMIL COCCOCCOCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylene glycol dimethyl ether
Navn note Stabilized
Surhed 0.05mg KOH/g max.
Smeltepunkt -45°C
Tæthed 0.9860g/mL
Kogepunkt 216°C
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OCH3
Brydningsindeks 1.4220 to 1.424
Mængde 2.5 L
Merck Index 15, 9861
Specifik vægtfylde 0.986
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with hydrocarbon solvents
Stabilisator 0.01% BHT
Viskositet 2.5 mPa.s (20°C)
Formel vægt 178.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylene glycol dimethyl ether, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.