Få mere at vide
Triethylene Glycol Dimethyl Ether, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15678180 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15678180 250 g Glass bottle 250g
15658180 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15678180 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. T59803250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-49-2
Molekylær formel C8H18O4
Molekylvægt (g/mol) 178.228
MDL nummer MFCD00008504
InChI nøgle YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
IUPAC navn 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethane
SMIL COCCOCCOCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylene glycol dimethyl ether
Smeltepunkt -45°C
Tæthed 0.986g/mL at 25°C
Kogepunkt 216°C
Flammepunkt 113°C (235.4°F)
Tændingspunkt 375°F
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3O(CH2CH2O)3CH3
Mængde 250 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1700630
Dampdensitet >4.7 (vs air)
Formel vægt 178.23g/mol
Procent renhed 0.99