Få mere at vide
Triethylenglycol, 99%
Artikelnummer. 11419682
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419682 10,000 mL 10000ml
11499672 500 mL 500ml
11409682 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419682 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10772.0D
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 112-27-6 | C6H14O4 | 150,17 g/mol
Triethylenglycol bruges som blødgører, som tilsætningsstof til hydraulikvæsker og bremsevæsker og som desinfektionsmiddel. Det er en aktiv komponent i visse pigmenter, trykfarver, blæk og pasta. Det finder anvendelse som et flydende tørremiddel og bruges til dehydrering af naturgas, kuldioxid, svovlbrinte og klimaanlæg. Det spiller en vigtig rolle i frostvæske og afisningsprodukter, rengørings- og indretningsplejeprodukter, smøremidler og fedtstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylenglycol anvendes som blødgører, som tilsætningsstof til hydraulikvæsker og bremsevæsker og som desinfektionsmiddel. Det er en aktiv komponent i visse pigmenter, trykfarver, blæk og pasta. Det finder anvendelse som et flydende tørremiddel og bruges til dehydrering af naturgas, kuldioxid, svovlbrinte og klimaanlæg. Det spiller en vigtig rolle i frostvæske og afisningsprodukter, rengørings- og indretningsplejeprodukter, smøremidler og fedtstoffer.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, acetone, benzen, toluen, eddikesyre, glycerol, pyridin og aldehyder. Let blandbar med diethylether og chloroform. Ikke blandbar med olie, fedt, petroleumsether og de fleste kulbrinter.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-27-6
Molekylær formel C6H14O4
Molekylvægt (g/mol) 150.17
MDL nummer MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616
InChI nøgle ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylene glycol, triglycol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol, trigen, triethylenglykol, triethyleneglycol, 2,2'-ethylenedioxydiethanol, 1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane, 3,6-dioxaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethylenedioxy diethanol
PubChem CID 8172
ChEBI CHEBI:44926
IUPAC navn 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol
SMIL OCCOCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylene glycol
Smeltepunkt -7 °C
Tæthed 1.125
Kogepunkt 284 °C til 288 °C
Flammepunkt 165 °C (329 °F)
Lugt Næsten lugtfri
Lineær formel H(OCH2CH2)3OH
Brydningsindeks 1.4555
Mængde 10,000 mL
Beilstein 969357
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9670
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol, acetone, benzen, toluen, eddikesyre, glycerin, pyridin og aldehyder. Let blandet med diethylether og kloroform. Ublandelig med olie, fedt, petroleum, ether og de fleste kulbrinter.
Formel vægt 150.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske