Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylene glycol |
| Smeltepunkt | -7.0°C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.1200g/mL |
| Kogepunkt | 285.0°C |
| Flammepunkt | 165°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OH |
| Vis mere |