Få mere at vide
Triethylenglycol, 99%
Artikelnummer. 10617934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617934 10 L Plast tromle 10 L
10647492 1 L Glasflaske 1 L
10041490 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10617934 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139590100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2791.09 DKK
    2511.65 DKK / 10 L
    Spare 279.44 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 112-27-6 | C6H14O4 | 150,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-27-6
Molekylær formel C6H14O4
Molekylvægt (g/mol) 150.17
MDL nummer MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616
InChI nøgle ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylene glycol, triglycol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol, trigen, triethylenglykol, triethyleneglycol, 2,2'-ethylenedioxydiethanol, 1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane, 3,6-dioxaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethylenedioxy diethanol
PubChem CID 8172
ChEBI CHEBI:44926
SMIL OCCOCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylene glycol
Smeltepunkt -7,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 285,0 °C
Flammepunkt 165 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1,4545 til 1,4565
Mængde 10 L
Beilstein 01, IV, 2400
Merck Index 15, 9835
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, benzen og toluen, sparsomt opløseligt i ether, uopløseligt i petroleumsether, alifatisk, kulbrinter
IUPAC navn 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Viskositet 48 mPa (20 °C)
Formel vægt 150.17
Damptryk <0,01 mbar ved 20 °C
Procent renhed 99%
Fysisk form Viskøs væske