Få mere at vide
Triethylorthopropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318025
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318025 500 mL 500ml
11398015 25 mL 25ml
11308025 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08172.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115-80-0 | C9H20O3 | 176.26 g/mol
Anvendes som mellemprodukter i farmaceutisk kemisk og organisk syntese. Det kan reagere med N-benzoyl-glycin i nærvær af 4-(dimethylamino)pyridin og eddikesyreanhydrid til fremstilling af 4-(1-ethoxy-propyliden)-2-phenyl-4H-oxazol-5-on. Det anvendes også som udgangsmateriale i syntesen af triethylorthoacrylat. Triethylorthopropionat er også almindeligt anvendt i Claisen-omlejringsreaktioner, der giverγ ,δ -umættede estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som mellemprodukter i farmaceutisk kemisk og organisk syntese. Det kan reagere med N-benzoyl-glycin i nærvær af 4-(dimethylamino)pyridin og eddikesyreanhydrid til fremstilling af 4-(1-ethoxy-propyliden)-2-phenyl-4H-oxazol-5-on. Det anvendes også som udgangsmateriale i syntesen af triethylorthoacrylat. Triethylorthopropionat er også almindeligt anvendt i Claisen-omlejringsreaktioner, der giverγ ,δ-umættede estere.
Opløselighed
Hydrolyserer langsomt i vand. Opløseligt i alkohol, chloroform, ethylacetat og ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-80-0
Molekylær formel C9H20O3
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD00009226
InChI nøgle FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthopropionate, ethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-triethoxy, triethylorthopropionate, triethyl o-propionate, orthopropionic acid ethyl ester, orthopropionic acid, triethyl ester, unii-9uvm48bas9, 9uvm48bas9, 1,1,1-triethoxypropan
PubChem CID 66995
IUPAC navn 1,1,1-triethoxypropan
SMIL CCOC(CC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl orthopropionate
Tæthed 0.88
Kogepunkt 158°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Lugt Slightly Sweetish
Lineær formel CH3CH2C(OCH2CH3)3
Brydningsindeks 1.402
Mængde 500 mL
FN nummer UN3272
Beilstein 906798
Opløselighedsinformation Hydrolyzes slowly in water. Soluble in alcohol,chloroform,ethyl acetate and ether.
Formel vægt 176.26
Procent renhed 98%