Få mere at vide
Triethyl orthoformate, Reagent Grade, 98%, Honeywell™
Artikelnummer. 15698180 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
20 L
Emballage:
Glass Bottle
Stainless steel can
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15698180 20 L Stainless steel can 20 L
15688180 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15698180 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. T6045320L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 122-51-0
Molekylær formel C7H16O3
Molekylvægt (g/mol) 148.202
InChI nøgle GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC navn diethoxymethoxyethane
SMIL CCOC(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl orthoformate
Smeltepunkt -76°C
Farve Colorless
Tæthed 0.891g/mL at 25°C
Kogepunkt 146°C
Flammepunkt 35°C (95°F)
Lugt Pungent
Emballage Stainless steel can
Lineær formel CH(OC2H5)3
MDL nummer MFCD00009230
Mængde 20 L
FN nummer UN2524
Beilstein 605384
Dampdensitet 5.11 (vs air)
Formel vægt 148.2g/mol
Damptryk 2.9mmHg (20°C)
Procent renhed 0.98
Fysisk form Liquid