Få mere at vide
Triethylorthoformiat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423920
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423920 100 mL 100ml
1 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11423920 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13587.AE
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.20 g/mol
Triethylorthoformiat bruges i Bodroux-Chichibabin aldehydsyntese til at fremstille et aldehyd med et kulstof højere ved at reagere med Grignard-reagens. Det bruges også til elektrofil formylering af aktiverede aromatiske arter såsom phenol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylorthoformiat bruges i Bodroux-Chichibabin aldehydsyntese til at fremstille et aldehyd med et kulstof højere ved at reagere med Grignard-reagens. Det bruges også til elektrofil formylering af aktiverede aromatiske arter såsom phenol.
Opløselighed
Blandbar med alkoholer, acetone, ethere og chloroform. Lidt blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl orthoformate
CAS 122-51-0
Smeltepunkt -61°C
Tæthed 0.891
Kogepunkt 144°C to 146°C
Flammepunkt 30°C
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C7H16O3
Lineær formel HC(OCH2CH3)3
Brydningsindeks 1.391
MDL nummer MFCD00009230
Mængde 100 mL
FN nummer UN2524
Beilstein 605384
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,6884
Synonym triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone
Opløselighedsinformation Miscible with alcohols,acetone,ethers and chloroform. Slightly miscible with water.
InChI nøgle GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(OCC)OCC
IUPAC navn (diethoxymethoxy)ethan
Molekylvægt (g/mol) 148.20
PubChem CID 31214
Formel vægt 148.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl orthoformate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl orthoformate