Få mere at vide
Triethyl orthoformate, 98%
Artikelnummer. 11490114
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490114 500 mL 500ml
11400124 2500 mL 2500ml
11410124 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11490114 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13587.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.202 g/mol
Triethylorthoformiat bruges i Bodroux-Chichibabin aldehydsyntese til at fremstille et aldehyd med et kulstof højere ved at reagere med Grignard-reagens. Det bruges også til elektrofil formylering af aktiverede aromatiske arter såsom phenol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylorthoformiat bruges i Bodroux-Chichibabin aldehydsyntese til at fremstille et aldehyd med et kulstof højere ved at reagere med Grignard-reagens. Det bruges også til elektrofil formylering af aktiverede aromatiske arter såsom phenol.
Opløselighed
Blandbar med alkoholer, acetone, ethere og chloroform. Lidt blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-51-0
Molekylær formel C7H16O3
Molekylvægt (g/mol) 148.202
MDL nummer MFCD00009230
InChI nøgle GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC navn diethoxymethoxyethan
SMIL CCOC(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl Orthoformate
Smeltepunkt °C to 61°C
Tæthed 0.891
Kogepunkt 144°C to 146°C
Flammepunkt 30°C (86°F)
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel HC(OCH2CH3)3
Brydningsindeks 1.391
Mængde 500 mL
FN nummer UN2524
Beilstein 605384
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,6884
Opløselighedsinformation Miscible with alcohols,acetone,ethers and chloroform. Slightly miscible with water.
Formel vægt 148.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl orthoformate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl orthoformate