Få mere at vide
Triethylorthoformiat, 98%, vandfrit, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13102174 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13102174 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
11974941 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13102174 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429271000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-51-0
Molekylær formel C7H16O3
Molekylvægt (g/mol) 148.2
InChI nøgle GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC navn diethoxymethoxyethan
SMIL CCOC(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl orthoformate
Smeltepunkt -61.0°C
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 146.0°C
Flammepunkt 35°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH(OC2H5)3
Brydningsindeks 1.3900 to 1.3920
Mængde 100 mL
Merck Index 15,698
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.35g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohols,acetone,ethers,chloroform,
Formel vægt 148.2
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl orthoformate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.