Få mere at vide
Triethylorthobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10401553 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10401553 25 g Glasflaske 25g
10177832 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10401553 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378760250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1663-61-2 | C13H20O3 | 224.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1663-61-2
Molekylær formel C13H20O3
Molekylvægt (g/mol) 224.3
MDL nummer MFCD00009222
InChI nøgle BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxymethyl benzene, triethyl orthobenzoate, ethyl orthobenzoate, benzene, triethoxymethyl, triethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, triethyl ester, orthobenzoic acid triethyl ester, triethoxymethyl benzol, triethoxyphenylmethane
PubChem CID 74268
IUPAC navn triethoxymethylbenzen
SMIL CCOC(C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl orthobenzoate
Farve Farveløs
Tæthed 0.9910g/mL
Kogepunkt 239°C to 241°C
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(OCH2CH3)3
Brydningsindeks 1.4710 to 1.474
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.991
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis
Formel vægt 224.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl orthobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.