Få mere at vide
Triethyl orthoacetate, 97%
Artikelnummer. 11322326
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322326 2500 mL 2.5 L
11302326 100 mL 100ml
11312326 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06004.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-39-7 | C8H18O3 | 162.229 g/mol
Triethylorthoacetat anvendes som farmaceutisk og vandopfangende middel. Det bruges også i organisk syntese til at indføre acetatgruppen i en alkohol. Det er involveret i Johnson-Claisen-omarrangementet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylorthoacetat anvendes som farmaceutisk og vandopsamler. Det bruges også i organisk syntese til at indføre acetatgruppen i en alkohol. Det er involveret i Johnson-Claisen-omarrangementet.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-39-7
Molekylær formel C8H18O3
Molekylvægt (g/mol) 162.229
MDL nummer MFCD00009223
InChI nøgle NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoacetate, ethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-triethoxy, orthoacetic acid, triethyl ester, orthoacetic acid triethyl ester, triethoxyethane, triethoxy ethane, triethy orthoacetate, triethyl ortho-aceate, 1,1-triethoxyethane
PubChem CID 66221
IUPAC navn 1,1,1-triethoxyethan
SMIL CCOC(C)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl orthoacetate
Tæthed 0.887
Kogepunkt 142°C to 143°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Brydningsindeks 1.397
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1993
Beilstein 506201
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 162.23
Procent renhed 98%