Få mere at vide
Triethyl orthoacetate, 97%
Artikelnummer. 10061510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10061510
Brand: Thermo Scientific Acros 139655000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-39-7 | C8H18O3 | 162.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-39-7
Molekylær formel C8H18O3
Molekylvægt (g/mol) 162.23
MDL nummer MFCD00009223
InChI nøgle NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoacetate, ethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-triethoxy, orthoacetic acid, triethyl ester, orthoacetic acid triethyl ester, triethoxyethane, triethoxy ethane, triethy orthoacetate, triethyl ortho-aceate, 1,1-triethoxyethane
PubChem CID 66221
IUPAC navn 1,1,1-triethoxyethan
SMIL CCOC(C)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl orthoacetate
Navn note 97%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8850g/mL
Kogepunkt 142.0°C
Flammepunkt 36°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(OC2H5)3
Brydningsindeks 1.3950 to 1.3980
Mængde 500 mL
Beilstein 02, 129
Fieser 03,300; 04,527; 06,607; 10,417
Specifik vægtfylde 0.885
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Viskositet 1 mPa.s (20°C)
Formel vægt 162.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl orthoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Triethyl orthoacetate