Få mere at vide
Tridecanal, 96%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024661
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11468607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19722.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10486-19-8 | C13H26O | 198.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10486-19-8
Molekylær formel C13H26O
Molekylvægt (g/mol) 198.35
MDL nummer MFCD00007018
InChI nøgle BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tridecyl aldehyde, tridecanaldehyde, 1-tridecanal, n-tridecylaldehyde, n-tridecanal, tridecane aldehyde, tridecanealdehyde, aldehyde c-13, technical, tridecanal
PubChem CID 25311
IUPAC navn tridekanal
SMIL CCCCCCCCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tridecanal
Navn note stabilized
Smeltepunkt 14°C to 15°C
Tæthed 0.83
Kogepunkt 280°C
Flammepunkt 132°C (269°F)
Analyseprocentområde 0.94
Lugt Characteristic
Lineær formel CH3(CH2)11CHO
Brydningsindeks 1.4384
Mængde 5 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 198.35
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske