Få mere at vide
Tridecanal, 96%, stikk.
Artikelnummer. 11468607
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468607 5 g 5g
11478607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19722.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10486-19-8 | C13H26O | 198,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10486-19-8
Molekylær formel C13H26O
Molekylvægt (g/mol) 198.35
MDL nummer MFCD00007018
InChI nøgle BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tridecyl aldehyde, tridecanaldehyde, 1-tridecanal, n-tridecylaldehyde, n-tridecanal, tridecane aldehyde, tridecanealdehyde, aldehyde c-13, technical, tridecanal
PubChem CID 25311
IUPAC navn tridekanal
SMIL CCCCCCCCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tridecanal
Navn note stabiliseret
Smeltepunkt 14 °C til 15 °C
Tæthed 0.83
Kogepunkt 280 °C
Flammepunkt 132 °C (269 °F)
Analyseprocentområde 0.94
Lugt Karakteristik
Lineær formel CH3(CH2)11CHO
Brydningsindeks 1.4384
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 198.35
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske