missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triciribine, TRC

Artikelnummer. 30456390
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456390 1 mg
30449727 25 mg
30455365 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456390 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7742451MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35943-35-2
Molekylær formel C13 H16 N6 O4
Molekylvægt (g/mol) 320.3
Synonym 1,5-Dihydro-5-methyl-1-β-D-ribofuranosyl-1,4,5,6,8-pentaazaacenaphthylen-3-amine
SMIL CN1N=C(N)c2cn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c4ncnc1c24

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triciribine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
Formel vægt 320.1233
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.