Få mere at vide
Tricin, elektroforesegrad, MP Biomedicals Artikelnummer.: 11441632
Tricin, elektroforesegrad, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11441632 Shop alle MP Biomedicals produkter
250 g, 250g
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Artikelnummer. 11441632
Brand: MP Biomedicals 04807416
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
5704-04-1 Renhed: >>>99 % Tungmetaller (som Pb):<< 10 ppm pKa ved 25°C °= 8,1 biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5704-04-1
Molekylær formel C6H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 179.17
InChI nøgle SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricine
Mængde 250 g
Grad Elektroforese
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tricin, elektroforesegrad, MP Biomedicals >