Få mere at vide
Tricin, elektroforesegrad, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11431632 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431632 100 g 100g
11441632 250 g 250g
11451632 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431632 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04807413
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5704-04-1 Renhed: >>>99 % Tungmetaller (som Pb):<< 10 ppm pKa ved 25°C °= 8,1 biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-1-5704
Molekylær formel C6H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 179.17
InChI nøgle SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricine
Mængde 100 g
Grad Elektroforese