Få mere at vide
Trichlormethiazide, MedChemExpress
Beskrivelse
Trichlormethiazide is an orally active thiazide diuretic, with antihypertensive effect. Trichlormethiazide increases urine volume (UV), Na and K excretion and tends to improve the depressed creatinine clearance (CCRE) in acute renal failure rats model.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trichlormethiazide |
| CAS | 133-67-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H8Cl3N3O4S2 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (394.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)NC(C(Cl)Cl)NS2(=O)=O)(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.66 |
| Formel vægt | 380.66 |
| Vis mere |