Få mere at vide
tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662865
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10662865 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10205324 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10012164 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10662865 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58241DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1007847-70-2
Molekylær formel C22H39NO2Sn
Molekylvægt (g/mol) 468.269
InChI nøgle TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine
PubChem CID 45594295
IUPAC navn tributyl-[6-(oxan-4-yloxy)pyridin-2-yl]stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 468.25
Procent renhed 90%