Få mere at vide
tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205324
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205324 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10012164 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10662865 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10205324 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58241CB
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1007847-70-2
Molekylær formel C22H39NO2Sn
Molekylvægt (g/mol) 468.269
InChI nøgle TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine
PubChem CID 45594295
IUPAC navn tributyl-[6-(oxan-4-yloxy)pyridin-2-yl]stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 468.25
Procent renhed 90%