Få mere at vide
Tributyl(4-fluorphenyl)stannan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10305302
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10305302 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10305302 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00184DA
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyl(4-fluorophenyl)stannane
CAS 17151-47-2
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C18H31FSn
MDL nummer MFCD01313817
Mængde 1 g
Synonym tributyl 4-fluorophenyl stannane, tributyl-4-fluorophenyl stannane, 4-fluoro-tri-n-butylstannyl benzene, 4-fluorophenyltributyltin, 4-fluorophenyl tributylstannane, 4-fluorophenyl-tri-n-butylstannane, 4-tri-n-butylstannyl fluorobenzene, 4-fluoro-tributylstannyl-benzene, stannane, tributyl 4-fluorophenyl, tri-n-butyl-4-fluorophenyl stannane
InChI nøgle FLPKMHDTSOPPOJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=C(C=C1)F
IUPAC navn tributyl-(4-fluorphenyl)stannan
Molekylvægt (g/mol) 385.154
PubChem CID 2737524
Formel vægt 385.15
Procent renhed 95%