Få mere at vide
Tributyl[3-(trifluormethyl)phenyl]stannan, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113284
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10113284 5 g 5g
10049591 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10113284 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00324DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 53566-38-4
Molekylær formel C19H31F3Sn
Molekylvægt (g/mol) 435.162
MDL nummer MFCD01934759
InChI nøgle LBIOKWLHIBBLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 3-trifluoromethyl phenyl stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl stannane, 3-tributylstannyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl tri-n-butylstannyl benzene, tributyl-3-trifluoromethyl-phenyl-stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl-stannane
PubChem CID 2777910
IUPAC navn tributyl-[3-(trifluormethyl)phenyl]stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tributyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]stannane
Mængde 5 g
Formel vægt 435.16
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk