Learn More
Tributyl[3-(trifluormethyl)phenyl]stannan, Tech ., Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tributyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]stannane |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 435.16 |
| Procent renhed | Tech. |
| Grad | Teknisk |