missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tribromoneopentanol, TRC

Artikelnummer. 30451077
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451077 50 g
30454297 100 g
30451770 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30451077 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77264050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1522-92-5
Molekylær formel C5 H9 Br3 O
Molekylvægt (g/mol) 324.84
Synonym 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol, 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol, 2,2-Bis(bromomethyl)-3-bromo-1-propanol, 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol, 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl alcohol, FR 1360, FR 513, NSC 20521, Pentaerythritol tribromide, Pentaerythritol tribromohydrin, Tribromoneopentanol, Tribromoneopentyl alcohol, 1-Propanol, 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-
IUPAC navn 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propan-1-ol
SMIL OCC(CBr)(CBr)CBr

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H9Br3O/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h9H,1-4H2
Formel vægt 321.8204
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.