accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHBrBrBr

CAS RN 1522-92-5

IUPAC Navn: 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propan-1-ol
Synonymer: 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol): 324.84
Molekylformel: C5H9Br3O
InChi Key: QEJPOEGPNIVDMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC(CBr)(CBr)CBr
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater