Få mere at vide
Tribenzylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 620-40-6 |
| Smeltepunkt | 91°C to 93°C |
| Molekylær formel | (C6H5CH2)3N |
| MDL nummer | MFCD00004773 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Tribenzylamine, Tribenzylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.4 |
| Grad | Research |