Få mere at vide
Tribenzylamin, 99+%
Artikelnummer. 11440258
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440258 100 g 100g
11430258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23797.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 620-40-6 | C21H21N | 287,41 g/mol
Har været brugt som base i peptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-40-6
Molekylær formel C21H21N
Molekylvægt (g/mol) 287.41
MDL nummer MFCD00004773
InChI nøgle MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribenzylamine, benzenemethanamine, n,n-bis phenylmethyl, unii-hz10o1931j, trisbenzylamine, n,n-dibenzyl-1-phenyl-methanamine, pubchem21076, acmc-1atok, dsstox_cid_27031, dsstox_rid_82052
PubChem CID 24321
IUPAC navn N,N-dibenzyl-1-phenylmethanamin
SMIL C(N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tribenzylamine
Smeltepunkt 91 °C til 94 °C
Kogepunkt 230 °C (13 mmHg)
Flammepunkt 203 °C (397 °F)
Lugt Svag
Mængde 100 g
Beilstein 2214682
Formel vægt 287.41
Procent renhed ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tribenzylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tribenzylamine