Få mere at vide
Tribenzylamine, 99+%
Artikelnummer. 10276200 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Artikelnummer. 10276200
Brand: Thermo Scientific Acros 156472500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 620-40-6 | C21H21N | 287.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-40-6
Molekylær formel C21H21N
Molekylvægt (g/mol) 287.41
MDL nummer MFCD00004773
InChI nøgle MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribenzylamine, benzenemethanamine, n,n-bis phenylmethyl, unii-hz10o1931j, trisbenzylamine, n,n-dibenzyl-1-phenyl-methanamine, pubchem21076, acmc-1atok, dsstox_cid_27031, dsstox_rid_82052
PubChem CID 24321
IUPAC navn N,N-dibenzyl-1-phenylmethanamin
SMIL C(N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tribenzylamine
Navn note 99+%
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Farve Hvid til cremet
Kogepunkt 380°C to 390°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C6H5CH2)3N
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,soluble in toluene
Formel vægt 287.39
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tribenzylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.