missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triasulfuron, TRC

Artikelnummer. 30133664
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133664 250 mg
17957429 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT007645250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 82097-50-5
Molekylær formel C14 H16 Cl N5 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 401.83
Synonym Benzenesulfonamide, 2-(2-chloroethoxy)-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]- (9CI, ACI), 2-(2-Chloroethoxy)-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]benzenesulfonamide (ACI), Amber, Amber (insecticide), CGA 131036, Logran, Triasulfuron
IUPAC navn 1-[2-(2-chloroethoxy)phenyl]sulfonyl-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea
SMIL COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2OCCCl)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triasulfuron
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16ClN5O5S/c1-9-16-12(19-14(17-9)24-2)18-13(21)20-26(22,23)11-6-4-3-5-10(11)25-8-7-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H2,16,17,18,19,20,21)
Formel vægt 401.0561
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.